クローン
35-206, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, rat, mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.04-0.08 μg/mL using whole extract of HeLa cell line
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
rat ... Plk1(25515)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunofluorescence staining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P5998-BULK:
P5998-VAR:
P5998-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com