分子量
antigen 10 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
microarray: suitable
western blot: 3-6 μg/mL using whole extract of human kidney 293 cells expressing human Pen-2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PSENEN(55851)
mouse ... Psen2(19165)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
P5622-BULK:
IXO11589:
P5622-200UL:
P5622-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.
Alzheimer's Disease