Merck
P5459
Sigma-Aldrich
プロテアーゼ Bacillus licheniformis由来
glycerol solution (50%)
別名:
Subtilisin A, Subtilisin Carslberg, スブチリシン A, プロテイナーゼ Bacillus licheniformis由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
Bacillus licheniformis
品質水準
形状
glycerol solution (50%)
比活性
≥7 units/mg protein (biuret)
濃度
≥50 mg/mL
溶解性
0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted)
H2O: miscible
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この酵素は、pH 8~10の範囲にわたり最適温度50 °Cでゼラチンを加水分解します。50 °CでpH 6~10の範囲で安定です。商業的には、洗濯洗剤に使用されており、写真乳剤からの銀の回収にも使用されています。
アプリケーション
Bacillus licheniformis由来のプロテアーゼは、蛾(Heliothis virescens)の触覚葉の神経線維鞘を消化するのに使用されています。
プロテアーゼは、ペプチド結合を加水分解してタンパク質を分解するのに使用される酵素です。プロテアーゼは、タンパク質の分解、プロテアーゼ阻害剤の研究および熱失活速度論の研究に使用されます。 プロテアーゼは培養での核酸分離手順に使用されます。Bacillus licheniformis由来のプロテアーゼである製品P5459は、骨格筋からミトコンドリアを単離する際に筋肉を加水分解するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロテアーゼは、ペプチド結合の加水分解によってタンパク質を分解します。プロテアーゼは、フッ化フェニルメチルスルホニル(PMSF)やジイソプロピルフルオロホスフェートなどのセリン活性部位阻害剤によって不活化されます。
包装
タンパク質含有量に基づくパッケージサイズ。
単位の定義
1ユニットは、特記しない限り、pH 7.5、37°C、1分間で、カゼインを加水分解し、1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生ずる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5459-BULK-N:
P5459-1G:
P5459-5G:4548174004517
P5459-BULK:
P5459-10G:4548174004500
P5459-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachel A Schlaak et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 7, 23-23 (2020-03-21)
Radiation therapy is received by over half of all cancer patients. However, radiation doses may be constricted due to normal tissue side effects. In thoracic cancers, including breast and lung cancers, cardiac radiation is a major concern in treatment planning.
H T Skiri et al.
Chemical senses, 29(3), 253-267 (2004-03-30)
The primary olfactory centre, the antennal lobe of Heliothis virescens moths, contains 62 glomeruli which process plant odour information and four male-specific glomeruli which form the macroglomerular complex, involved in processing information about pheromone and interspecific signals. Using calcium imaging
Karima Ait-Aissa et al.
Scientific reports, 9(1), 7623-7623 (2019-05-22)
Coronary artery disease (CAD) is a leading cause of death worldwide and frequently associated with mitochondrial dysfunction. Detailed understanding of abnormalities in mitochondrial function that occur in patients with CAD is lacking. We evaluated mitochondrial damage, energy production, and mitochondrial
Erin L Seifert et al.
The Journal of biological chemistry, 283(37), 25124-25131 (2008-07-17)
Uncoupling protein-3 (UCP3) is a mitochondrial inner membrane protein expressed most abundantly in skeletal muscle and to a lesser extent in heart and brown adipose tissue. Evidence supports a role for UCP3 in fatty acid oxidation (FAO); however, the underlying
H Ikemura et al.
The Journal of biological chemistry, 262(16), 7859-7864 (1987-06-05)
Subtilisin E, an alkaline serine protease of Bacillus subtilis 168, is first produced as a precursor, pre-pro-subtilisin, which consists of a signal peptide for protein secretion (pre-sequence) and a peptide extension of 77 amino acid residues (pro-sequence) between the signal