分子量
antigen 110-116 kDa
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using tissue sections of human cerebellum.
immunoprecipitation (IP): 3-5 μg/mL using 150-200 μg of PC-12 rat pheochromocytoma RIPA lysate
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using a whole extract of LPS-stimulated P388 mouse monocyte-macrophage cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTK2B(2185)
mouse ... Ptk2b(19229)
rat ... Ptk2b(50646)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
P3902-VAR:
IXO11134:
P3902-BULK:
P3902-.2ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)