安全性情報
P3417
Sigma-Aldrich
ディスパーゼ Bacillus polymyxa由来
powder, ~0.4 unit/mg solid, suitable for cell culture
別名:
Proteinase, Bacillus polymyxa neutral
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
powder
比活性
~0.4 unit/mg solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
単位の定義
1 unitは、pH 7.5、37°C、1分間で、カゼインを加水分解して1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生じる(Folin-Ciocalteu試薬で発色)酵素量です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P3417-BULK:
P3417-25G:
P3417-5G:
P3417-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Angustias Page et al.
International journal of oral science, 12(1), 1-1 (2020-01-05)
Odontogenic tumours are a heterogeneous group of lesions that develop in the oral cavity region and are characterized by the formation of tumoural structures that differentiate as teeth. Due to the diversity of their histopathological characteristics and clinical behaviour, the