フォーム
suspension
品質水準
標識化の程度
≥3 mg per mL (packed gel)
色
white
Matrix
4% cross-linked agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
Amino
マトリックススペーサー
8 atoms
保管温度
2-8°C
詳細
2 mLの懸濁液から1 mLの濃厚ゲルが得られます。
物理的形状
0.005%ヒビタンを含む0.05Mリン酸ナトリウム(pH 8.0)の懸濁液
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
P2240-10ML:
P2240-VAR:
P2240-PM:
P2240-100ML:
P2240-50ML:
P2240-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)