Merck
C9137
Sigma-Aldrich
コルジセピン 5′-トリホスファート ナトリウム塩
≥95%
別名:
3′-dATP, 3′-デオキシ-ATP, 3′-デオキシアデノシン 5′-三リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O12P3
CAS番号:
分子量:
491.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
分子量
491.18  g/mol
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)CC3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na.H/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(25-10)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
InChI Key
FRGBONDYLMUOMH-UHFFFAOYSA-N
詳細
コルジセピン(3′-デオキシアデノシン)は、細胞傷害性アデノシン類似体であり、Cordyceps militaris(サナギタケ)から抽出した生物活性剤です。コルジセピン5′-三リン酸塩は、コルジセピンの有毒性誘導体です。
アプリケーション
コルジセピン5′-三リン酸ナトリウム塩は、以下の用途に使用されています:
  • RNA崩壊アッセイにおける転写阻害剤として
  • 免疫共沈降(co-Ips)によるin vitro相互作用試験のための回収前にHEK293T細胞のポリアデニル化を阻害するため
  • ポリメラーゼ阻害のin vitroアッセイにおける陽性対照として
  • コルジセピン一リン酸塩を生成するための前駆体として
生物化学的/生理学的作用
コルジセピンは、ヒトにおいてAMP活性化タンパク質キナーゼ(AMPK)を活性化することによって、さまざまな代謝効果を示します。コルジセピン三リン酸塩は、in vitroでの[3H]GMPの取り込みを阻害することによって、ピコルナウイルスポリメラーゼ特異的RNA合成を阻害します。RNA合成の阻害によって細胞増殖も遅延させます。
コルディセピン5′-三リン酸はポリ(A)ポリメラ-ゼにより核酸に取り込まれます。3′-水酸基側鎖産生を欠いているので、RNAの3′末端標識に用いることができます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C9137-10MG:
C9137-5MG:
C9137-1MG:
C9137-VAR:
C9137-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ming Wei Chen et al.
Antiviral research, 143, 38-47 (2017-04-10)
Chikungunya virus (CHIKV) is an important arboviral infectious agent in tropical and subtropical regions, often causing persistent and debilitating disease. The viral enzyme non-structural protein 4 (nsP4), as RNA-dependent RNA polymerase (RdRP), catalyzes the formation of negative-sense, genomic and subgenomic
Martin M Gossner et al.
Nature, 540(7632), 266-269 (2016-12-06)
Land-use intensification is a major driver of biodiversity loss. Alongside reductions in local species diversity, biotic homogenization at larger spatial scales is of great concern for conservation. Biotic homogenization means a decrease in β-diversity (the compositional dissimilarity between sites). Most
3′-end labeling of RNA with recombinant yeast poly(A) polymerase.
Lingner J, Keller W.
Nucleic Acids Research, 25, 2917-2920 (1993)
D L Panicali et al.
Journal of virology, 25(1), 124-128 (1978-01-01)
Cordycepin triphosphate inhibited in vitro [3H]GMP incorporation by pricornavirus-specific polymerase complexes isolated from infected HeLa cells. The inhibition of [3H]GMP incorporation could be reversed with ATP added to the reaction mixture along with the inhibitor, but not with GTP so
Nicole Montreau et al.
Comptes rendus biologies, 326(12), 1135-1147 (2004-01-30)
Using an in vivo heterologous system to study the stability of Xenopus laevis RNA injected into axolotl (Ambystoma mexicanum) fertilized eggs, we have previously observed unexpected fluctuations in RNA level during early development [Andéol et al., Differentiation 63 (1998) 69-79].