安全性情報
P0357
Sigma-Aldrich
抗p57Kip2 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗Kip2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 57 kDa
交差性
human, mouse (predicted), bovine
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5 μg using 0.5-1 mg of HeLa nuclear extract and a bovine brain nuclear extract
western blot: 2 μg/mL using HeLa nuclear extract and bovine brain nuclear extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDKN1C(1028)
mouse ... Cdkn1c(12577)
詳細
サイクリン依存性キナーゼ阻害剤p57(CDKN1C)またはp57KIP2(キナーゼ阻害タンパク質)は腫瘍抑制遺伝子です。これは、保存されたアミノ末端ドメインとカルボキシ末端ドメイン、およびプロリン-アラニン繰返し配列を持つ316アミノ酸のタンパク質です。マウスの胚発生時に、p57KIP2転写産物が骨格筋、脳、心臓、肺および眼で高度に発現します。このタンパク質をコードする遺伝子は、ヒト染色体11p15.4に位置しています。
免疫原
ヒトKip2のアミノ酸303-316に相当する合成ペプチドのKLH結合体。
アプリケーション
ウサギ宿主抗-p57Kip2抗体はウェスタンブロット法に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
サイクリン依存性キナーゼ阻害剤p57(CDKN1C)またはp57KIP2(キナーゼ阻害タンパク質)は、いくつかのG1サイクリン/サイクリン依存性キナーゼ(CDK)複合体の堅固な結合阻害剤として重要な役割を果たします。これは細胞増殖の負の調節因子です。この遺伝子の変異は、Beckwith-Wiedemann(ベックウィズ・ヴィーデマン)症候群に関連しています。 p57Kip2は、増殖性細胞核抗原に結合することにより、DNA複製の直接阻害を促進します。
物理的形状
0.1M Tris-グリシン溶液 (pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05%アジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
プロテインAを用いて精製しています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
P0357-200UG-PW:
P0357-.1MG:
P0357-200UG:
P0357-VAR:
P0357-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonio Cerqueira et al.
Molecular and cellular biology, 34(8), 1452-1459 (2014-02-12)
The Cip/Kip family, namely, p21(Cip1), p27(Kip1), and p57(Kip2), are stoichiometric cyclin-dependent kinase inhibitors (CKIs). Paradoxically, they have been proposed to also act as positive regulators of Cdk4/6-cyclin D by stabilizing these heterodimers. Loss of p21(Cip1) and p27(Kip1) reduces Cdk4/6-cyclin D
Shoji Tane et al.
The Journal of biological chemistry, 289(26), 18033-18044 (2014-05-14)
The hearts of neonatal mice and adult zebrafish can regenerate after injury through proliferation of preexisting cardiomyocytes. However, adult mammals are not capable of cardiac regeneration because almost all cardiomyocytes exit their cell cycle. Exactly how the cell cycle exit
Tomoya Yokota et al.
Cancer science, 98(9), 1447-1453 (2007-07-21)
Sesamin is a major lignan constituent of sesame and possesses multiple functions such as antihypertensive, cholesterol-lowering, lipid-lowering and anticancer activities. Several groups have previously reported that sesamin induces growth inhibition in human cancer cells. However, the nature of this growth
Sesamin, a lignan of sesame, down-regulates cyclin D1 protein expression in human tumor cells
Tomoya Yakota
Cancer Science, 98(9), 1447?1453-1447?1453 (2007)
Fetal growth patterns in Beckwith-Wiedemann syndrome.
Mussa A
Clinical Genetics, 90(1), 21-27 (2016)