分子量
antigen ~62 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using whole extract of NIH-3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells
western blot: 4-8 μg/mL using whole extracts of human A549 cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
rat ... Sqstm1(113894)
詳細
特異性
アプリケーション
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
- as a probe to determine the presence and roles of p62 protein/sequestosome 1 in processes such as autophagy
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0068-25UL:
P0068-200UL:
IXO41751:
P0068-BULK:
P0068-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック