安全性情報
S5566
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
mouse monoclonal, Syn211
別名:
Anti-SNCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
抗-α-シヌクレイン抗体、マウスモノクローナル, clone Syn211, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Syn211, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 19 kDa
交差性
zebra finch, human
以下との反応禁止
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25 μg/mL using recombinant human α·-synuclein.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
詳細
SNCA(シヌクレインα)遺伝子は、140アミノ酸のタンパク質であるα-シヌクレインをコードしており、ヒト染色体4q21-23にマッピングされています。
SNCA(シヌクレインα)遺伝子は、ヒト染色体4q22.1にマッピングされています。この遺伝子は、α-シヌクレインと呼ばれる小さいシナプスタンパク質をコードしています。
免疫原
組換えヒトαシヌクレイン
アプリケーション
この抗体の使用が成功しているアプリケーションおよび関連するピアレビュー論文は以下に記載しています。
フローサイトメトリー/セルソーティング(1報)
免疫細胞化学(1報)
マウスモノクローナル抗α-シヌクレイン抗体は、ウェスタンブロッティングとELISAで使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
オリゴデンドロサイトにおけるα-シヌクレインの蓄積はミエリンの喪失と神経変性を引き起こし、多系統萎縮症につながります。シヌクレイン-αは、オリゴデンドロサイトの成熟化を誘導することが知られています。コードされたタンパク質はレビー小体の重要な凝集体であり、パーキンソン病の病因に寄与していると考えられています。
シヌクレイン-αは、オリゴデンドロサイトの成熟化を誘導することが知られています。オリゴデンドロサイトにおけるα-シヌクレインの蓄積はミエリンの喪失と神経変性を引き起こし、多系統萎縮症につながります。SNCA遺伝子の変異によりパーキンソン病が引き起こされます。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと15 mMアジ化ナトリウムを含む0.01 Mリン酸緩衝食塩水溶液(pH 7.4)
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
WGK
WGK 3
Jan Code
S5566-200UL:
S5566-25UL:
S5566-BULK:
S5566-VAR:
S5566-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kavita Prasad et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 22(6), 811-825 (2012-03-29)
The role of Lewy bodies, Lewy neurites and α-synuclein (αSYN) in the pathophysiology and diagnosis of Parkinson's disease (PD) is unclear. We used postmortem human tissue, a panel of antibodies (Abs) and confocal microscopy to examine the three-dimensional neurochemical anatomy
Regional deficiencies in chaperone-mediated autophagy underlie α-synuclein aggregation and neurodegeneration
Malkus KA, et al.
Neurobiology of Disease, 46(3), 732-744 (2012)
Interactions of Pathological Hallmark Proteins
Olah J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(39), 34088-34100 (2011)
α-synuclein in blood and brain from familial Parkinson disease with SNCA locus triplication.
Miller DW, et al.
Neurology, 62(10), 1835-1838 (2004)
Sabrina Büttner et al.
The EMBO journal, 32(23), 3041-3054 (2013-10-17)
Malfunctioning of the protein α-synuclein is critically involved in the demise of dopaminergic neurons relevant to Parkinson's disease. Nonetheless, the precise mechanisms explaining this pathogenic neuronal cell death remain elusive. Endonuclease G (EndoG) is a mitochondrially localized nuclease that triggers