Merck
S4447
Sigma-Aldrich
α-シヌクレインE46K ヒト
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
別名:
NACP (アルツハイマー病アミロイド前駆体非ベータコンポーネント), PARK1, PARK4, PD1, アミロイド前駆体非A4コンポーネント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
apparent mol wt 19-20 kDa
UniProtアクセッション番号
適合性
for use with ABI StepOnePlus
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
生物化学的/生理学的作用
原線維変化としてみられるα-シヌクレインの沈着は、パーキンソン病など、ある種の神経変性疾患の特徴となっています。α-シヌクレインの家族性変異のなかで凝集の可能性が最も高いのは、E46K変異です。
家族性パーキンソン病におけるα-シヌクレインの変異のうち、E46Kが最も高い可能性で凝集します。この変異は188GからAへの転移で、このタンパク質のアミノ末端のGlu46がLysに置換されます(E46K)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4447-500UG-PW:
S4447-VAR:
S4447-500UG:
S4447-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)