安全性情報
AB2286
Sigma-Aldrich
抗アミロイド繊維OC抗体
serum, Chemicon®
別名:
Amyloid Fibrils, Amyloid Fibrils OC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
詳細
アミロイドモノマータンパク質は、オリゴマー化されて分解性のアミロイド繊維を形成することがあります。非疾患性タンパク質のアミロイド形成構造は、タンパク質の部分的な異常折り畳みや変性によって形成される場合があります。病的な状態でオリゴマー化が進むと、広範なアミロイドオリゴマー化によってアルツハイマー病の症状と相関関係のある神経組織内プラークが形成されます。
特異性
この抗体は、多くのアミロイド繊維および線維状オリゴマー(ただし、線維前駆オリゴマーおよび天然の折り畳みタンパク質を除く)に共通する一般的なエピトープを認識します。 また、Aβモノマーに対して弱い反応性を示しますが、AB2287はこれを示しません。
免疫原
ヒトAß42ペプチドから調製された繊維。
アプリケーション
ドットブロット解析:希釈倍率1:1,000で使用、モノマー、オリゴ、および繊維でアミロイド繊維を検出できます。
抗アミロイド繊維OC抗体は、アミロイド繊維OCに対する抗体であり、IP、IC、IH、ELISA、WB、DBで使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
品質
モノマー、オリゴ、および繊維におけるドットブロッティングにより評価済み。
ドットブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、モノマー、オリゴ、および繊維でアミロイド繊維を検出できます。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む未精製ウサギポリクローナル抗体血清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
アルツハイマーの脳組織
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB2286:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hugo M Botelho et al.
The Journal of biological chemistry, 287(50), 42233-42242 (2012-10-19)
S100A6 is a small EF-hand calcium- and zinc-binding protein involved in the regulation of cell proliferation and cytoskeletal dynamics. It is overexpressed in neurodegenerative disorders and a proposed marker for Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Following recent reports of amyloid formation
Methylene blue modulates huntingtin aggregation intermediates and is protective in Huntington's disease models.
Sontag, EM; Lotz, GP; Agrawal, N; Tran, A; Aron, R; Yang, G; Necula, M; Lau et al.
The Journal of Neuroscience null
Sivan Peled et al.
Scientific reports, 7(1), 544-544 (2017-04-05)
The intercellular spreading of protein assemblies is a major factor in the progression of neurodegenerative disorders. The quantitative study and visualization of cell-to-cell propagation using tagged-proteins is challenging due to the steric effect of relatively large fluorescence tags and the
Sofia B Carvalho et al.
PloS one, 8(10), e76629-e76629 (2013-10-08)
S100 proteins are small dimeric calcium-binding proteins which control cell cycle, growth and differentiation via interactions with different target proteins. Intrinsic disorder is a hallmark among many signaling proteins and S100 proteins have been proposed to contain disorder-prone regions. Interestingly
Peng Liu et al.
Cell reports, 11(11), 1760-1771 (2015-06-09)
The accumulation of amyloid-β (Aβ) as amyloid fibrils and toxic oligomers is an important step in the development of Alzheimer's disease (AD). However, there are numerous potentially toxic oligomers and little is known about their neurological effects when generated in