メーカー/製品名
Ohaus® 30087566
pH測定範囲
0.00-14 pH unit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
アプリケーション
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
特徴および利点
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)