Merck
Z266213
Sigma-Aldrich
ポリマー体コンビネーションpH電極
BNC fitting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
ステムL×直径
110 mm × 12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
pH表示と基準半電池を耐衝撃性のエポキシの本体に組み合わせています。破損が問題になる用途向けです。
  • 環境 - フィールドのサンプリング
  • 産業 - プロセス制御
  • 教育 - コアコース
球状部は丈夫で、0~12 pHの最適範囲で迅速に反応します。推奨温度範囲:0~80°C、Tris、スルフィド、および重金属にはダブルジャンクション基準電極を選択してください。36インチ(914mm)のリード線が付属します。
正しい電極を選ぶ際のヘルプ情報については、電極選択ガイドをご覧ください。
あわせて電極メンテナンスもご参照ください。
汎用目的、ダブルジャンクション。
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z266213-1EA4061837617973