抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 110 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:50-1:100 using A549 human lung carcinoma cells fixed with paraformaldehyde/triton
western blot: 1:1,000-1:2,000 using HeLa cell nuclear extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OGT(8473)
mouse ... Ogt(108155)
rat ... Ogt(26295)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
O6014-VAR:
O6014-200UL:
O6014-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)