溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CCN(CC1)C2Cc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C19H21ClN2S.C4H4O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)17-12-14-4-2-3-5-18(14)23-19-7-6-15(20)13-16(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,13,17H,8-12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
GWKBZIADWSOIQV-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
O111-25MG:
O111-BULK:
O111-VAR:
O111-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)