Merck
N3886
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 ナトリウム塩 水和物
powder
別名:
トリホスホピリジンヌクレオチド ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
765.39 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
microbial
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder
white to yellow
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI Key
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 2′-リン酸塩(NADP+)および β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 2′-リン酸塩、還元型(NADPH)は補酵素酸化還元ペア(NADP+:NADPH)を構成して広い範囲の酵素触媒酸化還元反応に関与します。このNADP+/NADPH酸化還元ペアは、脂質とコレステロールの生合成や脂肪酸アシル鎖の延長などの同化反応における電子伝達を促進します。同様に、このペアは反応性酸化種の蓄積から保護する必要のある様々な抗酸化機序で使用されています。 NADPHはペントースリン酸経路(PPP)を介してin vivio生成されます。
生物化学的/生理学的作用
電子受容体
包装
容量は、固体重量に基づいています。
その他情報
これは一般的な形態のNADPです。 3′-NADPまたはα-NADPと混同しないようご注意ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N3886-250MG:
N3886-BULK:
N3886-5G:
N3886-1G:
N3886-100MG:
N3886-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alzheimer's disease and cholesterol: the fat connection.
Canevari L, Clark JB.
Neurochemical Research, 32, 739-750 (2997)
Paul A Fraser
Free radical biology & medicine, 51(5), 967-977 (2011-06-30)
The brain endothelium constitutes a barrier to the passive movement of substances from the blood into the cerebral microenvironment, and disruption of this barrier after a stroke or trauma has potentially fatal consequences. Reactive oxygen species (ROS), which are formed
Estrogen signaling and neuroprotection in cerebral ischemia.
Brann D, Raz L, Wang R, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 24(1), 34-47 (2011)
Grant R Drummond et al.
Nature reviews. Drug discovery, 10(6), 453-471 (2011-06-02)
NADPH oxidases are a family of enzymes that generate reactive oxygen species (ROS). The NOX1 (NADPH oxidase 1) and NOX2 oxidases are the major sources of ROS in the artery wall in conditions such as hypertension, hypercholesterolaemia, diabetes and ageing