Merck
N3139
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 ナトリウム塩 水和物
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
トリホスホピリジンヌクレオチド ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
765.39 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI Key
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate has been used in the purification and crystallization of CHORD–Sgt1 cytochrome b 5 reductases (CS–b5R). It has also been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 medium for direct hepatic reprogramming using mouse embryonic fibroblasts (MEFs).
生物化学的/生理学的作用
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) is an indispensable cofactor that participates in cellular redox reactions. It acts as a hydride-accepting coenzyme and participates in substrate oxidation reactions during metabolism.
電子受容体
包装
容量は、固体重量に基づいています。
アナリシスノート
NRCの規格と同等以上の品質をもつ、市販品としては最高級の試薬です。
その他情報
これは一般的な形態のNADPです。 3′-NADPまたはα-NADPと混同しないようご注意ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N3139-1G:
N3139-250MG:
N3139-BULK:
N3139-100MG:
N3139-25MG:
N3139-500MG:
N3139-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)