Merck
N3289
Sigma-Aldrich
N2-エチル-2'-デオキシグアノシン
≥98% (HPLC), solid
別名:
N2-Et-dG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17N5O4
CAS番号:
分子量:
295.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
white to off-white
溶解性
H2O: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCNC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C12H17N5O4/c1-2-13-12-15-10-9(11(20)16-12)14-5-17(10)8-3-6(19)7(4-18)21-8/h5-8,18-19H,2-4H2,1H3,(H2,13,15,16,20)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI Key
VOKQFDULHQUWAV-XLPZGREQSA-N
詳細
N2-Et-dGは、DNAと最初のエタノール代謝産物(アセトアルデヒド)との付加物であり、T7 RNAPに加え、哺乳類RNAPIIや酵母RNAPII、大腸菌RNAPなどのRNAポリメラーゼ(RNAP)による転写を強力にブロックします。3種類の多サブユニットRNAPはいずれも、損傷部位N2-Et-dGの反対側にrNTP残基をひとつ組み込みます。哺乳類RNAPIIは損傷部位N2-Et-dGの反対側にシチジン一リン酸(CMP)のみを組み込みます。通常、アクセサリー転写因子TFIISは損傷乗り越え因子の働きをせずに、哺乳類RNAPIIを刺激し、このポリメラーゼが損傷部位の反対側に組み込んだCMPを取り除きます。CTPの組み込みはN2-Et-dGによって約1500分の1に低下します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N3289-VAR:
N3289-5MG:
N3289-25MG:
N3289-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuan-Jhe Chang et al.
Archives of toxicology, 92(8), 2665-2680 (2018-06-27)
Adductomics is expected to be useful in the characterization of the exposome, which is a new paradigm for studying the sum of environmental causes of diseases. DNA adductomics is emerging as a powerful method for detecting DNA adducts, but reliable