Merck
N2286
Sigma-Aldrich
ノナクチン
from Streptomyces griseus, ≥98.0% (Total homologs, HPLC)
別名:
アンモニウムイオノフォア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H64O12
CAS番号:
分子量:
736.93
Beilstein:
76434
EC Number:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Streptomyces griseus
品質水準
詳細
Natural macrotetrolide, may contain homologues (like monactin and dinactin)
アッセイ
≥98.0% (Total homologs, HPLC)
フォーム
powder
溶解性
chloroform: soluble 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
InChI Key
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:マクロライド
アプリケーション
ノナクチンは、カリウムやナトリウムなどのアルカリ陽イオンと錯体を形成するマクロテトロリドです。ノナクチンは、ミトコンドリアに向かうことになっている細胞質前駆物質たんぱく質の処理を阻害することが報告されています。ノナクチンは酸化的リン酸化の脱共役剤です
生物化学的/生理学的作用
ノナクチンは、中性脂質膜可溶性アンモニウム(およびカリウム)イオノフォアとして使用され、特定の熱ショックたんぱく質(HSP60)の表面発現を阻害します
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2286-10MG:
N2286-100MG:
N2286-BULK:
N2286-10MG-PW:
N2286-VAR:
N2286-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total synthesis of nonactin.
Ju Y.L.; Byeang H.K.
ChemInform, 52, 571-571 (1996)
Pei-Ji Zhao et al.
Archives of pharmacal research, 28(11), 1228-1232 (2005-12-15)
Four compounds, including two novel macrolides, were isolated from an endophyte Streptomyces sp. Is9131 of Maytenus hookeri. Spectral data indicated that these compounds were dimeric dinactin (1), dimeric nonactin (2), cyclo-homononactic acid (3), and cyclo-nonactic acid (4). Bioassay results showed
S Krasne et al.
Science (New York, N.Y.), 174(4007), 412-415 (1971-10-22)
An abrupt loss of effectiveness of the presumed carriers, nonactin and valinomycin, in mediating ion conductance occurred at the same temperature as the membrane fluidity, judged visually, was lost. By contrast, the effects of the presumed channel-former, gramicidin, were the
Svetlana S Efimova et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(26), 9908-9914 (2012-06-19)
The effects of various subclasses of flavonoids, Rose Bengal, and different styrylpyridinium dyes on the magnitude of the dipole potential of membranes composed of pure phospholipids and sterol-containing bilayers were investigated. Changes in the steady-state membrane conductance induced by cation-ionophore
Peter Jani et al.
Biotechnology journal, 3(2), 202-208 (2007-12-08)
The optimization of the biosynthetic pathways is highly attractive for the large-scale preparation of macrotetrolides, because overall yields in the chemical synthesis of compounds like nonactin have been very low. A key success factor determining the outcome of such optimizations