クローン
C2C12, monoclonal
形状
liquid
分子量
antigen 120 kDa (mature exchanger)
antigen 160 kDa (non-reduced)
antigen 70 kDa (proteolytic fragment)
化学種の反応性
human, rat, canine, rabbit, guinea pig
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SLC8A1(6546)
詳細
特異性
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N216-BULK:
N216-100UL-PW:
N216-VAR:
N216-100UL:
試験成績書(COA)