安全性情報
06-727
Sigma-Aldrich
抗FcεRI抗体、γサブユニット
Upstate®, from rabbit
別名:
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma, Fc-epsilon RI-gamma, Fc receptor gamma-chain, FcR gamma, IgE Fc receptor subunit gamma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FCER1A(2205)
詳細
高親和性免疫グロブリンイプシロン受容体サブユニットガンマ(UniProt P20411、別名:Fc-イプシロンRI-ガンマ、Fc受容体ガンマ鎖、FceRIガンマ、FcRガンマ、IgE Fc受容体サブユニットガンマ)は、ラット種のFcer1g(別名:Fce1g)遺伝子(Gene ID: 25441)によってコードされています。FceR1ガンマは、I型一回膜貫通タンパク質であり、さまざまなFcRアルファ鎖と結合して、免疫応答の複数の段階を制御する機能的シグナル伝達複合体を形成します。ガンマサブユニットは、IgE Fc受容体が細胞表面に到達できるようにするために重要な役割を果たします。FceRIガンマはマスト細胞および好塩基球のみに存在します。げっ歯類では、FcイプシロンRIは、1つのIgE結合アルファサブユニット、1つのベータサブユニット、およびジスルフィド結合したガンマサブユニットの二量体から成る、非共有結合したサブユニットの四量体複合体です。多価アレルゲンが、この受容体に結合したIgEに結合すると、その結果生じる受容体の凝集により、アレルギー症状の原因となるメディエーターが放出されます。(参考文献:Blank, U., et al. (1989).Nature 337(6203); 187-189)。
特異性
FcεRI、γ-サブユニット、MW 10 kDaを特異的に認識します。
他の動物種交差反応性はテストされていません。
免疫原
ラットFceRIガンマサブユニットのC末端領域に由来する7個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
フローサイトメトリー:0.1 µgを使用、ラット好塩基球性白血病細胞のFceRI、ガンマサブユニットを検出できます。
抗FceRI、ガンマサブユニット、カタログ番号06-727は、FceRI、サブユニットを検出するウサギポリクローナル抗体で、フローサイトメトリーおよびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリン・免疫
品質
RBL細胞のRIPAライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5-2 μg/mLで使用、RBL細胞のRIPAライセートのFcεRI、γ-サブユニットを検出できます。
ターゲットの説明
30 kDa
物理的形状
70%の保存バッファー(0.1 Mトリス-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム)と30%のグリセロールを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナルIgG。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
RBL細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-727:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Linda K Myers et al.
Arthritis and rheumatism, 63(9), 2661-2670 (2011-05-19)
To explore the characteristics of the T cell population that responds to an analog peptide (A9) of type II collagen and regulates autoimmunity, using the collagen-induced arthritis (CIA) model. Analog peptide A9 is a 26-amino acid peptide analogous to the
The human megakaryocytic cell line UT-7/TPO expresses functional platelet agonist signals mediated through GPVI and thromboxane receptor.
Tatsuya Kawaguchi,Ryuji Hashimoto,Hiroshi Yokota
Cell Biology International null
Functional contributions of the FcepsilonRIalpha and FepsilonRIgamma subunit domains in FcepsilonRI-mediated signaling in mast cells.
Repetto, B, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 4876-4883 (1996)
Tom Groot Kormelink et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(8), 3382-3392 (2016-09-14)
Mast cells (MC) are well known for their effector role in allergic disorders; moreover, they are associated with diverse modulatory effects in innate and adaptive immunity. It is largely unclear how MC exert these modulating functions. In this article, we
Fc?RI mediates serum amyloid P inhibition of fibrocyte differentiation.
Crawford, JR; Pilling, D; Gomer, RH
Journal of Leukocyte Biology null