クローン
monoclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FCER1A(2205)
特異性
FcεRIα
免疫原
ラット好塩基球性白血病全細胞、免疫グロブリンEを認識するラット高親和性受容体(FcεRIα)
アプリケーション
ウェスタンブロッティングには推奨しません。
抗FcεRIαサブユニット抗体はFcεRIαサブユニットに対する抗体で、FCおよびIPで使用できます。
研究カテゴリー
炎症および免疫
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症および自己免疫機構
炎症および自己免疫機構
品質
ビオチン化ラット好塩基球性白血病細胞ライセートでのラットFcεRIαの免疫沈降において、日常的に評価されています。
ターゲットの説明
45~55 kDa
物理的形状
0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有(その後30%になるようにグリセロールを添加)
フォーマット:精製
プロテインGクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間保存できます。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-468:
試験成績書(COA)
Glycosylation of human truncated Fc epsilon RI alpha chain is necessary for efficient folding in the endoplasmic reticulum.
Letourneur, O, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270, 8249-8256 (1995)