Merck
N1404
Sigma-Aldrich
Niaproof® 4
~27% in H2O
別名:
7-エチル-2-メチル-4-ウンデシル硫酸 ナトリウム塩, 7-エチル-2-メチル-4-ウンデシル硫酸ナトリウム, Tergitol 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H29NaO4S
CAS番号:
分子量:
316.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
フォーム
liquid
分子量
316.43 g/mol
濃度
~27% in H2O
テクニック
DNA extraction: suitable
hybridization: suitable
protein quantification: suitable
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
密度
1.06 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Niaproof 4 is a bi-tailed sodium.
アプリケーション
Niaproof 4 has been used in a study to assess the physical chemistry of the thermal transformation of mesoporous and microporous zirconia. It has also been used in a study to improve plating media for the detection of salmonella species.
その他情報
硫酸アルキルナトリウム界面活性剤。
関連事項
以前Union Carbide社により製造されていたTergitolと同等の陰イオン界面活性剤です。
法的情報
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N1404-100ML:
N1404-BULK:
N1404-500ML:
N1404-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Physical Chemistry of the Thermal Transformation of Mesoporous and Microporous Zirconia
Pacheco, G. and J. J. Fripiat
The Journal of Physical Chemistry B, 104, 11906-11906 (2000)
E T Mallinson et al.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 12(1), 83-87 (2000-02-26)
The Salmonella detection ability of 2 surfactant-supplemental media, xylose-lysine-tergitol (Nia-proof) 4 (XLT4) and Miller-Mallinson (MM) agar, was compared against that of several commonly used plating media. XLT4 and MM appeared to be the most efficient in detecting Salmonella in meat
Dayna M Brichta-Harhay et al.
Applied and environmental microbiology, 74(20), 6289-6297 (2008-08-30)
The hide and carcass hygiene of cull cattle at slaughter in four geographically distant regions of the United States was examined from July 2005 to April 2006 by measuring the aerobic plate counts (APC) and the prevalences and loads of