Merck
L9781
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸リチウム
BioReagent, for molecular biology, suitable for electrophoresis
別名:
ドデシルリチウム硫酸塩, ラウリル硫酸リチウム, 硫酸ドデシル リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Li
CAS番号:
分子量:
272.33
Beilstein:
5186718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
anionic
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.5% (GC)
分子量
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point >100 °C
Absorption
≤0.05 at 260 nm (3% solution)
≤0.05 at 280 nm (3% solution)
適合性
suitable for electrophoresis
その他の活性
DNase and RNase, none detected
SMILES記法
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アニオン性界面活性剤で、低温条件下の電気泳動でSDSの代わりに用いることができます。
ドデシル硫酸リチウムは、溶解バッファーの成分として使用されています。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L9781-50G:
L9781-EW:
L9781-25G:
L9781-5G:
L9781-BULK:
L9781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ultra-high-throughput sequencing of the immune receptor repertoire from millions of lymphocytes
McDaniel J R, et al.
Nature Protocols, 11(3), 429-429 (2016)
System-wide identification of RNA-binding proteins by interactome capture
Castello A, et al.
Nature Protocols, 8(3), 491-491 (2013)
Eric J Montemayor et al.
Nucleic acids research, 42(16), 10845-10855 (2014-08-16)
The enzymatic processing of cellular RNA molecules requires selective recognition of unique chemical and topological features. The unusual 2',5'-phosphodiester linkages in RNA lariats produced by the spliceosome must be hydrolyzed by the intron debranching enzyme (Dbr1) before they can be
Mohamed Bouraada et al.
Journal of hazardous materials, 153(3), 911-918 (2007-11-13)
Dodecylsulfate- and dodecyl benzene sulfonate-hydrotalcites were prepared by calcination-rehydratation method. The surfactants intercalation in the interlayer space of hydrotalcite were checked by PXRD and FTIR spectroscopy where the resulting materials were found to be similar to those reported in the
F Bruna et al.
Journal of hazardous materials, 225-226, 74-80 (2012-05-23)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are considered as priority pollutants because of their high risk to human health. In this paper, we addressed the issue of using hydrotalcite-based nanocomposites as adsorbents of six low molecular weight PAHs (acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明