グレード
for molecular biology
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
損失
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
605 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- リチウムのプレコンディショニングが、細胞 ROS のアップレギュレーションを介して、椎間板変性に対する間葉系幹細胞療法を促進:この研究では、椎間板再生における間葉系幹細胞の効力を高める塩化リチウムの使用について調査しています。細胞応答と酸化ストレスのメカニズムを調節する塩化リチウム′の役割は、細胞技術に依存する高度な IVD(In Vitro 診断)製品の開発における潜在的な応用を示しています(Zhu et al., 2021)。
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62476-6X500G-F:
62476-BULK-F:
62476-VAR-F:
62476-6X100G-F:
62476-500G-F:
62476-100G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック