Merck
310468
Sigma-Aldrich
塩化リチウム
ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystalline powder
powder, crystals or granules
不純物
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on drying
pH
6
mp
605 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化リチウム(LiCl)はリチウム塩です。化学合成における塩化物求核剤の供給源および塩化物配位子の供給源として使用されます。LiClは、空気流を乾燥させる際の乾燥剤としても使用されます。
アプリケーション
塩化リチウムは以下の用途に使用できます:      
  • 光延条件下でアルコールを塩化アルキルに変換するための塩化物アニオン源。      
  • 有機スタンナンとビニルトリフラートのパラジウム触媒カップリング反応およびカルボニル化カップリング反応における添加剤。      
  • 温和な条件下で保護基を切断するための試薬。アセタールとケタールを対応するカルボニル化合物に容易に変換します。
  • DMFの存在下でα-ハロカルボニル化合物をα,β-不飽和カルボニル化合物に脱ハロゲン化水素するための試薬。
LiClは他の試薬と併用されることもあります:      
  • LiCl:DIPEA(モル比1:1)を、ホーナー・ワズワース・エモンズのアルケン化反応に使用      
  • LiCl:ヘキサメチルリン酸トリアミドを、脱炭酸アルキル化および塩化物置換反応に使用。
  • 樹脂の膨潤を高め、複雑なカップリングステップの効率を向上させるため、LiClは固相ペプチド合成の添加剤として使用されます。
特徴および利点
  • 扱いやすい
  • 弱ルイス酸
  • 水によく溶ける
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Derivatization of cellulose in lithium chloride and N-N-dimethylacetamide solutions.
McCormick CL and Callais PA.
Polymer, 28(13), 2317-2323 (1987)
Horner-wadsworth-emmons reaction: Use of lithium chloride and an amine for base-sensitive compounds.
Blanchette MA, et al.
Tetrahedron Letters, 25(21), 2183-2186 (1984)
Hart WA, et al.
The Chemistry of Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium and Francium, 355-355 (1973)
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)