無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
NCTC-109と135改変は、化学的に定義された無血清培地でマウス細胞(L929)を確立、維持するために処方されました。
再構成
0.14 g/LのL-グルタミンを添加してください。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N1140B-BG:
N1140-500ML:
N1140-BULK:
N1140PROC:
N1140-6X500ML:
N1140-VAR:
N1140-100ML:
N1140-PH:
この製品を見ている人はこちらもチェック