抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SMP14, monoclonal
分子量
antigen ~90 kDa (additional band of approx. 55 kDa)
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human, rat, mouse (weak)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of transfected 293T (human embryonal kidney) cells expressing human MDM2
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(246362)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation (1 μg/ml)
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- immunofluorescence (1:200)
- immunohistochemistry
- confocal immunofluorescence
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M4308-VAR:
M4308-100UL:
M4308-.2ML:
M4308-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック