Merck
N0915
Sigma-Aldrich
NSC43067
≥98% (HPLC)
別名:
1-(5-メチル-2-チエニル)-3-フェニル-2-プロペン-1-オン, 1-(5-メチル-チオフェン-2-イル)-3-フェニル-プロペノン, NSC 43067
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12OS
CAS番号:
分子量:
228.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
light yellow to light tan
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(s1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12OS/c1-11-7-10-14(16-11)13(15)9-8-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3/b9-8+
InChI Key
AOUMOFQEBZGSPD-CMDGGOBGSA-N
生物化学的/生理学的作用
Cdk1、Cdk2、Cdk4、Cdk6は細胞周期を調節する重要なCdk分子であり、癌治療のターゲットになっています。ほとんどのCdkインヒビターはCdkのATPポケットに結合しますが、NSC化合物の場合、p27結合ポケットと推定される新たな保存部位に結合します。この化合物の分裂停止作用は、低分子が誘導する特異的なタンパク質凝集によって可溶性Cdk量を低下させることによりもたらされます。NSC化合物は、Cdkの溶解性に影響を及ぼしています。薬剤誘導性の細胞周期停止は、Rbリン酸化の減少とE2F依存性遺伝子の発現低下を伴っています。この化合物は、低濃度ではG0/G1期で細胞周期の停止を引き起こし、高濃度の場合はG2/M期で停止させます。この作用は可逆的であるとみられています。
特徴および利点
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
N0915-5MG:
N0915-BULK:
N0915-25MG:
N0915-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diksha Kaushik et al.
International journal of pharmaceutics, 386(1-2), 42-51 (2009-11-11)
The enhancement/retardation of percutaneous permeation of diethyl-m-toluamide (DEET) in the presence of five percutaneous penetration modifiers (laurocapram, 3-dodecanoyloxazolidin-2-one (N-0915), S,S-dimethyl-N-(4-bromobenzoyl) iminosulfurane (DMBIS), S,S-dimethyl-N-(2-methoxycarbonylbenzenesulfonyl) iminosulfurane (DMMCBI) and tert-butyl 1-dodecyl-2-oxoazepan-3-yl-carbamate (TBDOC)) was investigated. These permeation modifiers were formulated in either water, propylene
資料
CDKs
CDKs