Merck
N0758
Sigma-Aldrich
ナフトールAS-Dクロロ酢酸
esterase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
別名:
3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸-o-トルイジドクロロアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16ClNO3
CAS番号:
分子量:
353.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
ナフトールAS-Dクロロ酢酸, esterase substrate
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI Key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナフトールAS-Dクロロ酢酸は、ナフトール-AS-D-クロロ酢酸-エステラーゼ(CIAE)染色に用いる基質溶液の状態で提供されます。
ナフトールAS-Dクロロアセテートは、以下を検出するためのナフトール-AS-D-クロロアセテートエステラーゼ(CIAE)染色の基質溶液の成分として使用されています:
  • パラフィン包埋腎組織
  • 多形核(PMN)細胞
  • 子宮内膜組織
  • マウス小腸からの好中球
基質
エステラーゼの組織化学的局在用基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N0758-5G:
N0758-VAR:
N0758-BULK:
N0758-H:
N0758-250MG:
N0758-100MG:
N0758-1G:
N0758-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel cytologic sampling technique to diagnose subclinical endometritis and comparison of staining methods for endometrial cytology samples in dairy cows
Pascottini OB, et al.
Theriogenology, 84(8), 1438-1446 (2015)
Mitochondrial Damage Causes Inflammation via cGAS-STING Signaling in Acute Kidney Injury
Maekawa H, et al.
Cell Reports, 29(5), 1261-1273 (2019)
Hafez Sadeghi et al.
PloS one, 17(1), e0263409-e0263409 (2022-01-29)
The assessment of polymorphonuclear leukocyte (PMN) proportions (%) of endometrial samples is the hallmark for subclinical endometritis (SCE) diagnosis. Yet, a non-biased, automated diagnostic method for assessing PMN% in endometrial cytology slides has not been validated so far. We aimed
Ivonne Maciel Arciniega-Martínez et al.
Journal of neuroimmunology, 362, 577764-577764 (2021-11-26)
Muscarinic-acetylcholine-receptors (mAChRs) modulate intestinal homeostasis, but their role in inflammation is unclear; thus, this issue was the focus of this study. BALB/c mice were treated for 7 days with muscarine (mAChR/agonist), atropine (mAChR/antagonist) or saline. Small-intestine samples were collected for histology
Grace F D'Costa et al.
Indian journal of medical sciences, 61(3), 152-155 (2007-03-06)
Granulocytic sarcoma is a rare extramedullary tumor composed of immature myeloid cells. It is usually associated with leukemia or other myeloproliferative disorders but can also occur without overt hematologic diseases. The breast is an uncommon site of presentation and requires