product name
ナファモスタット メシル酸塩, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: >10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc3cc(ccc3c2)C(N)=N
InChI
1S/C19H17N5O2.2CH4O3S/c20-17(21)14-2-1-13-10-16(8-5-12(13)9-14)26-18(25)11-3-6-15(7-4-11)24-19(22)23;2*1-5(2,3)4/h1-10H,(H3,20,21)(H4,22,23,24);2*1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
SRXKIZXIRHMPFW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- チャイニーズハムスター卵巣(CHO)-K1由来細胞に遺伝子組換えにより発現させた治療用タンパク質のタンパク質分解に対する影響を検討するためのセリンプロテアーゼ阻害薬として
- 補体活性化を停止させ、マウスC3フラグメントのアッセイを検証するため
- ハウスダストダニ抽出物に誘発されるCa2+流入に対する影響を検討するためのセリンプロテアーゼ阻害薬として
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N0289-10MG:
N0289-VAR:
N0289-50MG:
N0289-BULK:
試験成績書(COA)