Merck
MXBIOS50
Sigma-Aldrich
Mix-n-Stain ビオチン抗体標識キット (20-50μg)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
形状
liquid
品質水準
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
詳細
This labeling kit is for labeling 20-50 μg antibody with our proprietary biotin reagent.
Mix-n-Stain Biotin Antibody Labeling Kit contains everything you need to rapidly label an antibody with biotin for secondary detection using an enzymatically or fluorescently labeled anti-biotin antibody or streptavidin.
After labeling, biotin is covalently linked to the antibody with a degree of labeling of 4–6 biotin molecules per antibody molecule.
Multiple antibodies labeled with biotin or CF dyes using different Mix-n-Stain kits can be used for multicolor fluorescence staining without transfer of biotin or dyes between antibodies.
アプリケーション
The Mix-n-Stain biotin antibody labeling kit can be used to attach this important hapten to biomolecules of interest for subsequent signal amplification detection with enzyme or fluorescent labeled streptavidin, avidin or neutravidin. The kit is suitable for labeling commercially available primary antibodies, either directly or after a simple antibody clean-up step. After labeling, the biotin is covalently linked to the antibody.
特徴および利点
Mix-n-Stainビオチン色素抗体ラベリングキットは、特に一次抗体のビオチン標識抗体を作製する手順が大幅に簡略化されています。目的の抗体とビオチン試薬をキットに用意されたバッファー中でそのまま混合します。このステップの操作は 30秒ほどで十分です。混合した溶液を 30分間インキュベーションすると、分離・分別の作業なしでビオチン標識抗体を得ることができます。色素の使用量を計算する必要はなく、目的の抗体とキットに準備されたビオチン試薬を全量混合するだけで、最適なラベリングをいつでも行うことが可能です。さらに、標識反応はアジ化ナトリウム、Tris、グリセロール、低濃度のBSAなど一般的な安定剤の存在下でも問題ありません。
構成
キット内容は、Mix-n-Stain Dye、Mix-n-Stain、Reaction Buffer(10x)、Mix-n-Stain Storage Bufferが各1バイアルと、ultrafiltration vial(1本)となっています。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials