包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio C4015
詳細
Reducing Adapter for 15mL/5mL tubes, 25/pk
特徴および利点
- Advanced design – faster flow through
- Compatible with 6-well plates
- Interlocking and stackable
- Sterile; RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Four 1.5mm feet for straining into flat plates and dishes
- Designed for use with 50mL tubes
Adapter for 15mL tubes included*
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
SureStrain is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)