物質
clear cap
clear tube
polypropylene
round
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio C3172
パラメーター
21,000 xcg speed
キャパシティ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
特徴および利点
- non-graduated
- ultra-clear polypropylene
- leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
- Max 22,000×g
- sterile; RNase, DNase & Pyrogen free
法的情報
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)