Key Documents
AXYSCT45CS
スクリューキャップチューブ、キャップ付き、円錐形底
size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc SCT-45-C-S
Corning
包装
pkg of 8x500caps/cs
サイズ
0.5 mL
clear