詳細
ClearSeal™ screw-cap microtubes, 1.5mL , w/ O-ring & caps, sterile, printed graduations, self-standing, 20 resealable bags of 50 tubes, 1000/cs
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
特徴および利点
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations
法的情報
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)