Merck
MSST0034
Sigma-Aldrich
SILuLite COL1A1 N末端プロペプチド ヒト
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
別名:
P1NP, コラーゲンα-1(I)鎖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
NA.12
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
適合性
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277)
詳細
I型コラーゲンは、軟結合組織および骨に存在し、有機基質の90%以上を占めます。1 骨形成中、I型コラーゲンは、線維芽細胞および骨芽細胞から分泌されるI型プロコラーゲンから合成されます。2 プロコラーゲンI型には、N末端およびC末端のエクステンションが含まれていますが、これはプロコラーゲンからコラーゲンへの転換中に特異的なプロテアーゼによって除去されます。3 プロコラーゲンI型のN末端プロペプチド(PINP)を測定することは、骨形成の評価に有用です。PINPは治療開始から3ヵ月以内に同化療法または吸収阻害療法に反応している患者を正確に特定するので、最近のエビデンスは、PINPが骨形成の血清バイオマーカーとして役立つ可能性があることを示しています。4 骨粗鬆症の治療を受けている患者にこのバイオマーカーを使用すると、療法遵守と臨床転帰が大幅に改善される場合があります。4
免疫原
QEEGQVEGQDEDIPPITCVQNGLRYHDRDVWKPEPCRICVCDNGKVLCDDVICDETKNCPGAEVPEGECCPVCPDGSESPTDQETTGVEGPKGDTGPRGPRGPAGPPGRDGIPGQPGLPGPPGPPGPPGPPGLGGNFAPDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQ
生物化学的/生理学的作用
ヒト293細胞で発現したSILuLite COL1A1組換えヒトタンパク質。これは、159アミノ酸のタンパク質(Q23-P161、C末端ポリヒスチジンおよびFLAG®タグ標識を含む)であり、算出分子量は16 kDaです。SILu Lite COL1A1は、LC-MSアプリケーションでキャリブレーターとコントロールを調製するための出発材料として使用するために設計された分析標準です。
物理的形状
リン酸緩衝生理食塩水の溶液から凍結乾燥されます。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)