包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Distributed for Phanos Technologies
保管条件
protect from light
テクニック
flow cytometry: suitable
蛍光検出
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
アプリケーション
関連事項
法的情報
キットの構成要素のみ
- Diluent C 60 mL
- PKH26 Cell Linker in Ethanol .2 mL
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.