安全性情報
MAK556
Sigma-Aldrich
Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.84
アプリケーション
environmental
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; genitourinary disorders
保管温度
−20°C
詳細
Hypochlorite anion (ClO-) and its protonated form, hypochlorous acid (HClO) are critical reactive oxygen species (ROS) in biological systems. Uncontrolled production of hypochlorite (hypochlorous acid) can lead to tissue damage and diseases including arthritis, renal failure and cancers. In addition, sodium hypochlorite (NaClO) has been widely used as a bleaching agent for surface cleaning, odor removal and water disinfection in our daily lives. Exposure to large amount of sodium hypochlorite can lead to poisoning with the symptoms of serious breathing problems, stomach irritation, redness and pain on skin and eye. ​
The Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit offers a sensitive absorption-based assay for measuring hypochlorite (hypochlorous acid) with high specificity. Upon selective reaction with hypochlorite (hypochlorous) the colorless Hypochlorite Sensor generates a strong color product. The color signal can be measured by an absorption microplate reader at ~580 nm. With this assay kit, trace amounts of hypochlorite can be detected.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)