蒸気密度
5 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
241-249 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(O)C(CC)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-エチル-1,3-ヘキサンジオール(EHD)は、次の用途で使用できます。
- ホウ素抽出溶媒として。
- 非加水分解ゾルゲル法による磁性酸化鉄ナノ粒子の合成において反応性溶媒として。
- H2O2を用いた2-エチル-1-ヒドロキシ-3-ヘキサノンの選択的合成の出発物質として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E29125-500G:
E29125-1KG:
E29125-25G:
E29125-BULK:
E29125-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural characterization and functional correlation of Fe3O4 nanocrystals obtained using 2-ethyl-1, 3-hexanediol as innovative reactive solvent in non-hydrolytic sol-gel synthesis
Sciancalepore C, et al.
Materials Chemistry and Physics, 207(0), 337-349 (2018)
The Solvent Extraction of Boron with Synthesized Aliphatic 1, 3?Diols: Stripping and Extraction Behavior of Boron by 2, 2, 5?Trimethyl?1, 3?hexanediol. Solvent extraction and ion exchange
Karakaplan M, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 22(6), 897-911 (2004)
Microwave-assisted oxidation of alcohols using aqueous hydrogen peroxide
Bogda D, et al.
Synlett, 0(1), 143-145 (2000)
S W Frantz et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 20(1), 6-18 (1992-01-01)
The pharmacokinetics of [1,3-14C]-2-ethyl-1,3-hexanediol (EHD) were investigated following single percutaneous doses of 150 mg/kg, applied to male and female Fischer 344 rats, or single peroral doses of 1.5 or 150 mg EHD/kg given by gavage to male Fischer 344 rats.
Ting Hu et al.
Mutation research, 673(2), 100-108 (2009-01-27)
A novel in vitro human reconstructed skin micronucleus (RSMN) assay has been developed using the EpiDerm 3D human skin model [R. D. Curren, G. C. Mun, D. P. Gibson, and M. J. Aardema, Development of a method for assessing micronucleus