Merck
MAK523
Sigma-Aldrich
Tryptophan Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
fluorometric
関連疾患
neurological disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Tryptophan is one of the eight essential amino acids that the body cannot synthesize and must be obtained through diet. Tryptophan is the biochemical precursor to the neurotransmitter serotonin, which has important roles in biological processes such as regulation of appetite, sleep, and mood. Imbalances of serotonin have been linked to numerous mental health disorders. Tryptophan is also a precursor to the neurotransmitter melatonin, which is heavily involved in regulating the body’s sleep cycle.
特徴および利点
  • Linear detection range: 10 to 400 µM tryptophan.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for tryptophan determination in biological samples.
原理
The Tryptophan Assay Kit uses a coupled enzymatic reaction to determine the tryptophan concentration of a sample with the addition of a single working reagent. The fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to tryptophan concentration in the sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)