Merck
MAK203
Sigma-Aldrich
DPP4 INHIBITOR SCREENING KIT
Sufficient for 100 Fluorometric tests
別名:
Adenosine Deaminase Complexing Protein-2 Inhibitor Screening Kit, CD26 Inhibitor Screening Kit, Dipeptidyl-Peptidase 4 Inhibitor Screening Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.25
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
詳細
Dipeptidyl-peptidase 4 (DPP4; CD26; adenosine deaminase complexing protein-2) is a membrane glycoprotein with serine exopeptidase activity that cleaves X-proline dipeptides from the N-terminus of polypeptides. Inhibitors of DPP4 inhibit the degradation of glucose-dependent insulinotropic polypeptide and glucagon-like peptide-1 by DPP4 and have emerged as oral anti-diabetic agents.
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for the screening of inhibitors of DPP4.
原理
The DPP4 Inhibitor Screening Kit is a simple assay suitable for high-throughput screening of potential DPP4 inhibitors. DPP4 activity is measured by cleaving the substrate to yield a fluorescent product (λex = 360/λem = 460 nm), proportional to the enzymatic activity present. The effectiveness of the test inhibitors may be compared with the DPP4 inhibitor (sitagliptin) provided as a control.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • DPP4 Assay Buffer
  • DPP4 Substrate
  • DPP4 Enzyme
  • DPP4 Inhibitor, Sitagliptin
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paulina Kęska et al.
Nutrients, 14(4) (2022-02-27)
The ability of peptides from an aqueous and salt-soluble protein extract of dry-cured pork loins to inhibit the action of dipeptidyl peptidase IV was determined. This activity was assessed at different times of the production process, i.e., 28, 90, 180