Merck
MAK099
Sigma-Aldrich
グルタル酸デヒドロゲナーゼ(GDH)活性アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)はミトコンドリア内酵素であり、グルタミン酸からα-ケトグルタル酸への酸化的脱アミノ反応(可逆反応)の触媒となるほか、同化と異化経路の間の重要なリンクとしても機能します。GDHはアロステリック制御の対象となり、肝臓、腎臓、脳、膵臓において高い活性を示します。 血清中で示す活性を利用して、肝臓の炎症に起因する肝臓疾患(血清GDH活性の上昇を伴わない)と、肝細胞の壊死に帰着する疾病(血清GDHが上昇する)とを弁別する目的に使用されます。
アプリケーション
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)活性アッセイ・キットは試料中のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ活性測定に使用されています。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
血清、組織または細胞抽出物中のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)活性の測定に適しています。
原理
GHD活性はカップリングさせた酵素アッセイを使用して測定します。このアッセイではグルタミン酸がGHDによって消費されてNADHを発生し、このNADHがプローブと反応して比色定量(450 nm)可能な化合物を生成し、この化合物の量が存在するGHD活性に比例します。GHDの 1 ユニットは pH 7.6 で 1 分間当たり 1.0 μmole のNADHを発生させる酵素量です。
以下による置換
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Inactivation of Lsd1 triggers senescence in trophoblast stem cells by induction of Sirt4.
Castex J, et al.
Cell Death & Disease, 8(2), e2631-e2631 (2017)
Is liver enzyme release really associated with cell necrosis induced by oxidant stress?.
Contreras-Zentella M L and Hernandez-Mu?oz R
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016 (2016)
The glutamate dehydrogenase pathway and its roles in cell and tissue biology in health and disease.
Plaitakis A, et al.
Biology, 6(1), 11-11 (2017)
Tongxin Wang et al.
Animal nutrition (Zhongguo xu mu shou yi xue hui), 4(3), 329-337 (2018-09-04)
The liver is the most essential organ for the metabolism of ammonia, in where most of ammonia is removed by urea and glutamine synthesis. Regulated by leucine, glutamate dehydrogenase (GDH) catalyzes the reversible inter-conversion of glutamate to ammonia. To determine
L-leucine stimulates glutamate dehydrogenase activity and glutamate synthesis by regulating mTORC1/SIRT4 pathway in pig liver.
Wang T, et al.
Animal Nutrition (2017)