おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
保管温度
−20°C
詳細
新しいアスコルビン酸アッセイキット、MAK505の提供を開始しました!ビタミンCとも呼ばれるアスコルビン酸は6炭素ラクトンであり、植物や一部の動物種が産生しますが、ヒトや他の霊長類は合成されません。アスコルビン酸は、複数の酵素の補因子として機能し、モノオキシゲナーゼおよびジオキシゲナーゼに対する電子供与体として機能します。また、アスコルビン酸は、特に活性酸素種に対して強力な抗酸化作用を示します。
適合性
生体液、食品サンプル、および増殖培地との併用に適しています。サンプルに含まれるタンパク質はこのアッセイに干渉します。タンパク質含有サンプルには、アスコルビン酸アッセイII(MAK075)の使用が適しています。別の方法として、10 kDa分子量カットオフスピンフィルターを用いてサンプルを除タンパクできます。
原理
このアッセイでは、アスコルビン酸濃度が共役酵素反応により測定され、含まれるアスコルビン酸に比例する比色(570 nm)/蛍光(λex = 535/ λem = 587 nm)の産物が得られます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Giulia Costanzo et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(2) (2022-02-26)
In this work, we assess the potential of waste products of Phlegrean mandarin (Citrus reticulata Blanco), namely seeds and peel, to be reutilized as a source of bioactive compounds beneficial for the human diet. Starting from the evidence that the
Giulia Costanzo et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-18)
Peel, pulp and seed extracts of three mandarin varieties, namely Phlegraean mandarin (Citrus reticulata), Kumquat (Citrus japonica), and Clementine (Citrus clementina) were compared and characterised in terms of photosynthetic pigment content, total polyphenols amount, antioxidant activity and vitamin C to
Ermenegilda Vitale et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(5) (2021-05-01)
This paper evaluates the combined effect of biostimulant and light quality on bioactive compound production and seedling growth of soybean (Glycine max L. Merrill) plants. Germinated seeds pre-treated with different concentrations (0.01%, 0.05%, 0.5%) of an amino acid-based biostimulant were
Stephanie P DiTroia et al.
Nature, 573(7773), 271-275 (2019-09-06)
Development is often assumed to be hardwired in the genome, but several lines of evidence indicate that it is susceptible to environmental modulation with potential long-term consequences, including in mammals1,2. The embryonic germline is of particular interest because of the
Gabriela Rodríguez-Fuentes et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 172-173, 19-25 (2015-05-06)
Organophosphate pesticides cause irreversible inhibition of AChE which leads to neuronal overstimulation and death. Thus, dogma indicates that the target of OP pesticides is AChE, but many authors postulate that these compounds also disturb cellular redox processes, and change the