Merck
MAK039
Sigma-Aldrich
アセチルコエンザイムAアッセイキット
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
アセチルCoAアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
cancer; neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
アセチルCoAは、酵素によるアセチル期転写反応における必須の補助因子であり、アシル基のキャリアでもあります。ミトコンドリアにおけるピルビン酸の酸化的脱炭酸反応、長鎖脂肪酸の酸化、又は特定のアミノ酸の酸化的分解のいずれかによって形成されます。アセチルCoAは、クエン酸回路(クレブス回路)の出発化合物です。また、脂質生合成における重要な前駆体であり、全ての脂肪酸の炭素の供給源にもなっています。アセチルCoAは、ピルビン酸カルボキシラーゼ活性を正に調節しています。神経伝達物質であるアセチルコリンの前駆体です。ヒストンアセチラーゼ(HAT)はアセチルCoAを、ヒストン及び非ヒストンタンパク質の翻訳後アセチル化反応に用いられるアセチル基のドナーとして利用します。
アセチルCoAは、脂肪、糖、及びタンパク質レベルの指標として機能し、栄養状態を明示します。このため、飢餓はアセチルCoAレベルを大幅に低下させ、オートファジーのプロセスを亢進します。低グルコース状態では、アセチルCoAはATP産生に関与します。前立腺癌では脂肪酸利用率が亢進するためアセチルCoAレベルの上昇が観察され、これにより腫瘍細胞増殖のためのさらなるエネルギー源が提供されます。栄養欠乏は、アセチルCoAなど一部の代謝物レベルを変化させ、中枢神経系に影響するエピジェネティックな修飾を亢進します。
アプリケーション
アセチルCoAアッセイキットは、組換えHIVタンパク質Tat及びコカインに曝露された星状細胞におけるアセチルCoAレベルの定量に使用されています。また、初代ヒト心室心筋細胞における低酸素誘発ストレスを用いたアセチルCoAレベル測定によるミトコンドリア代謝の研究にも使用されています。
適合性
さまざまな生体試料中のアセチルCoAの測定に適しています。
原理
アセチルCoA濃度は結合酵素アッセイにより測定され、アセチルCoA量に比例して蛍光(λex=535/λem=587 nm)物質が生成されます。本キットの通常の検出感度は、アセチルCoA 10~1,000 pmoleです。本キットは、様々な生体試料中のアセチルCoAレベルを測定する、非常に高感度なアッセイです。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Lilong He et al.
Plant physiology, 180(1), 198-211 (2019-02-17)
Cadmium (Cd) is a major heavy metal pollutant, and Cd toxicity is a serious cause of abiotic stress in the environment. Plants protect themselves against Cd stress through a variety of pathways. In a recent study, we found that mitochondrial
Epigenetic mechanisms in neurological and neurodegenerative diseases.
Jorge L G, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 9, 58-58 (2015)
François Gagné et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 172-173, 36-44 (2015-05-11)
The purpose of this study was to determine the cumulative effects of exposure to either dissolved zinc or nanozinc oxide (nanoZnO) and air-time survival in freshwater mussels. Mussels were exposed to each forms of zinc for 96h then placed in
Maria I Dauden et al.
Science advances, 5(7), eaaw2326-eaaw2326 (2019-07-17)
The highly conserved Elongator complex modifies transfer RNAs (tRNAs) in their wobble base position, thereby regulating protein synthesis and ensuring proteome stability. The precise mechanisms of tRNA recognition and its modification reaction remain elusive. Here, we show cryo-electron microscopy structures
Nuclear-cytoplasmic localization of acetyl coenzyme a synthetase-1 in the rat brain
Ariyannur P S, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 518(15), 2952-2977 (2010)
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.