Merck
M9763
Sigma-Aldrich
4-メチルウンベリフェリル β-D-N,N′-ジアセチルキトビオシド 水和物
fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
別名:
4-メチルウンベリフェリル-N,N′-ジアセチル-β-D-キトビオシド 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H34N2O13 · xH2O
CAS番号:
分子量:
582.55 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
製品名
4-メチルウンベリフェリル β-D-N,N′-ジアセチルキトビオシド 水和物, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
蛍光検出
λex 330 nm; λem 375 nm in methanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(NC(C)=O)C(OC2CO)Oc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C26H34N2O13/c1-10-6-18(33)38-15-7-13(4-5-14(10)15)37-25-20(28-12(3)32)23(36)24(17(9-30)40-25)41-26-19(27-11(2)31)22(35)21(34)16(8-29)39-26/h4-7,16-17,19-26,29-30,34-36H,8-9H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)
InChI Key
UPSFMJHZUCSEHU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-メチルウンベリフェリルβ-D-N,N'-ジアセチルキトビオース水和物は、蛍光基質として以下に使用されています:
  • 気管支肺胞洗浄サンプルのキチナーゼ酵素アッセイ
  • ヒト胃液中の酸性哺乳類キチナーゼ酵素アッセイ
  • モエギイガイおよび真菌Fusarium oxysporumの晶かん体性抽出物におけるキチナーゼアッセイ。
生物化学的/生理学的作用
4-メチルウンベリフェリルβ-D-N,N'-ジアセチルキトビオース水和物(MUF-diNAG)は、キチンのアナログです。キチン分解酵素用の蛍光基質であり、分解されることで蛍光物質であるメチルウンベリフェロンを生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9763-10MG-PW:
M9763-5MG:
M9763-25MG:
M9763-10MG:
M9763-BULK:
M9763-1MG:
M9763-VAR:
M9763-5MG-KC:
M9763-5MG-PW:
M9763-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polysaccharidases in the crystalline styles of selectively bred Greenshell mussel (Perna canaliculus Gmelin) families
Mackenzie AL and Marshall C
Journal of shellfish research., 33(3), 687-694 (2014)
Quantification of Chitinase Activity in Fusarium oxysporum
Ruiz-Roldan C and Roncero MIG
Bio-protocol, 6(15) (2016)
Functional comparison of recombinant acidic mammalian chitinase with enzyme from murine bronchoalveolar lavage
Goedken ER, et al.
Protein Expression and Purification, 75(1), 55-62 (2011)
Genomic analysis and initial characterization of the chitinolytic system of Microbulbifer degradans strain 2-40
Howard MB, et al.
Journal of Bacteriology, 185(11), 3352-3360 (2003)
Human gastric juice contains chitinase that can degrade chitin
Paoletti MG, et al.
Annals of Nutrition & Metabolism, 51(3), 244-251 (2007)