Merck
M8767
Sigma-Aldrich
MOPSO ナトリウム塩
≥99% (titration)
別名:
3-(N-モルホリニル)-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 ナトリウム塩, 3-モルホリノ-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14NNaO5S
CAS番号:
分子量:
247.24
Beilstein:
9448952
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
有効pH範囲
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
Ferreiraらによれば、MOPSOは溶液中の鉄と強い相互作用を持つことができます。この引用文献に基づいて、この化学物質を扱うときは、プラスチックコーティングまたはPTFEコーティングされた器具を使用することを推奨します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M8767-25G:
M8767-100G:
M8767-BULK:
M8767-1KG:
M8767-250G:
M8767-500G:
M8767-BULK-PC:
M8767-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
(Un)suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions ? a review.
Ferreira, C.M.H., et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 30989-31003 (2015)
(Un)suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions - a review.
Ferreira C.M.H. et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 30989-31003 (2015)