フォーム
light oil
保管条件
protect from light
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
注意
アナリシスノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M8410-1L:4548173203515
M8410-VAR:
M8410-BULK:
2513143:
M8410-500ML:4548173203522
M8410-100ML:4548173203508
M8410-5ML:4548173203539
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing