M6500
システアミン 塩酸塩
powder or crystals, ≥98% (titration)
別名:
β-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, 2-アミノエタンチオール 塩酸塩, 2-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, チオエタノールアミン 塩酸塩, デカルボキシシステイン 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
製品名
システアミン 塩酸塩, ≥98% (titration)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
powder or crystals
mp
67-71 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI Key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M6500-25G:
M6500-VAR:
M6500-5G-KC:
M6500-5G:
M6500-100G:
M6500-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック